Terreni a scambio ionico carbossi-sulfone a pori larghi, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
La confezione in scala ridotta è destinata all'uso a bassa pressione con una pompa peristaltica.
- Scambiatore cationico debole-forte