Stampa…
Acido solforico 98%, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43827.0100 5.43827.0250
5.43827.0100EA 132 EUR
5.43827.0100 5.43827.0250
Acido solforico 98%, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (alkalimetric) ≥98%
Identity Passes test
Colour ≤10 Hazen
Residue on ignition (as SO₄) ≤10 ppm
Al (Aluminium) ≤0,050 ppm
Ca (Calcium) ≤0,20 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤0,10 ppm
Mg (Magnesium) ≤0,050 ppm
Na (Sodium) ≤0,50 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%