Stampa…
Cristal Violetto soluzione
Fornitore: VWR Chemicals
911517ZAEA 75.9 EUR
911517ZA 911517ZAMP
Cristal Violetto soluzione
Cristal Violetto
Primary stain for Gram staining
Formula: C₂₅H₃₀ClN₃
MDL Number: MFCD00011750
CAS Number: 548-62-9