Stampa…
Blu metilene soluzione
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
911490ZAEA 71.1 EUR
911490ZA 911490ZAMP
Blu metilene soluzione
Blu metilene
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso molecolare: 319.86 g/mol
Punto di fusione: 180
MDL Number: MFCD00150008
CAS Number: 61-73-4
Merck Index: 12,06137