Safranina O soluzione
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
CI 50240
911540ZAEA
69.9
EUR
911540ZA
911540ZAMP
Safranina O soluzione
Safranina O
Formula:
C₂₀H₁₉ClN₄ |
MDL Number:
MFCD00011759 CAS Number: 477-73-6 |