Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00460779 CAS Number: 1202-04-6 EINECS: 214-861-7 |
Purity | Min. 96% |