Stampa…
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 32.4 EUR
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 123…125/20 mm
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 1,015 g/cm³
Flash Pt: 127 °C (261°F)
MDL Number: MFCD00082586
CAS Number: 2163-42-0
EINECS: 606-809-0
Visualizza i codici
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%