Stampa…
Stagno (II) cloruro diidrato 98% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 1025.1 EUR
243523-2.5KG 243523-12KG
Stagno (II) cloruro diidrato 98% ACS, Fluka™
Stagno (II) cloruro diidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 37-38 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149863
CAS Number: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %