Stampa…
Sodio solfato, anidro ≥99%, per analisi, free-flowing, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
793531-12KG 793531-5KG
793531-12KGEA 284.95 EUR
793531-12KG 793531-5KG
Sodio solfato, anidro ≥99%, per analisi, free-flowing, Fluka™
Sodio solfato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂SO₄
Punto di fusione: 884 °C
Densità: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003504
CAS Number: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %