Stampa…
Sodio idrossido 5.0 M NaOH (5.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
656046-6X1L 656046-1L
656046-6X1LEA 227.73 EUR
656046-6X1L HONC656046-1L
Sodio idrossido 5.0 M NaOH (5.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 105…140 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –12…–10 °C
Densità: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)