Stampa…
Sodio idrossido 1.0 M NaOH (1.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 95.53 EUR
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Sodio idrossido 1.0 M NaOH (1.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)