Stampa…
Acido Nitrilotriacetico ≥99% per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 3738.79 EUR
34539-25KG 34539-50G
Acido Nitrilotriacetico ≥99% per complessometria, Fluka™
Acido Nitrilotriacetico
Formula: C₆H₉NO₆
Punto di fusione: 245 °C,242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004287
CAS Number: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 12,06675
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %