Litio cloruro, anidro ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
746460-500G
746460-6X500G
746460-500GEA
233.03
EUR
746460-500G
746460-6X500G
Litio cloruro, anidro ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Litio cloruro
Formula:
LiCl Peso molecolare: 42.39 g/mol Punto di ebollizione: 1.360 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: 605 °C Densità: 2.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS Number: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Loss on drying (105°C, 2 h) | Max. 1.0 % |
Titrable Base | Max. 0.008 meq/g |
Barium (Ba) | Max. 0.003 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.20 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |