Stampa…
Acido cloridrico 0.01 M HCl (0.01N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 109.8 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Acido cloridrico 0.01 M HCl (0.01N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Visualizza i codici
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm