Stampa…
Diatomaceous earth, in polvere suitable for most filtrations, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Celite®
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
D3877-1KGEA 153.42 EUR
D3877-1KG D3877-500G D3877-5KG
Diatomaceous earth, in polvere suitable for most filtrations, Fluka™
Diatomaceous earth
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 2,4 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
EINECS: 293-303-4
Visualizza i codici
Appearance of the substance complying