Stampa…
Cesio cloruro, anidro ≥99.9%, per analisi, free-flowing, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Cesium Chloride
746487-1KG 746487-500G
746487-1KGEA 1330.28 EUR
746487-1KG 746487-500G
Cesio cloruro, anidro ≥99.9%, per analisi, free-flowing, Fluka™
Cesio cloruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CsCl
Peso molecolare: 168.36 g/mol
Punto di ebollizione: 1303
Punto di fusione: 642 °C
Densità: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Visualizza i codici
Assay 99 - 101 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 1500 ppm