Stampa…
Calcio cloruro diidrato ≥99.0%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
C3881-500GEA 33.78 EUR
C3881-500G C3881-12KG C3881-2.5KG
Calcio cloruro diidrato ≥99.0%, per analisi
Calcio cloruro diidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: CaCl₂·2H₂O
Peso molecolare: 147.01 g/mol
Punto di ebollizione: 1.900 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 765 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8 
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 105.0 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying