Stampa…
Ammonio carbonato ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Salt of hartshorn
207861-500G 207861-100G
207861-500GEA 88.54 EUR
207861-500G 207861-100G
Ammonio carbonato ≥30,0% (NH₃ basis) ACS, Fluka™
Ammonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Peso molecolare: 96,09 g/mol
Punto di fusione: >59 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Assay of NH₃ Min. 30.0 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 0.002 %