Stampa…
Panni di carta, sterili, cleanroom, Quiltec® I
Fornitore: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 1330 EUR
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Panni di carta, sterili, cleanroom, Quiltec® I
Panni Panni per camera bianca Sterili
Due strati di tessuto di poliestere in maglia sono laminati insieme per ottenere un panno di lunga durata con una capacità di assorbimento più che doppia rispetto ai singoli strati.
  • Sealed-edge wipes offer an extremely high sorptive capacity
  • Extremely low in both particles and fibres
  • Excellent sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
Recommended for Grade A/B or ISO Class 5 cleanroom environments.
Colore: bianco
Visualizza i codici
Specifiche
Modello Quiltec® I Quiltec® I
Environmentally Preferable
Grammatura 240 g/m² 240 g/m²
Potere assorbente - estrinseco 592 ml/m² 592 ml/m²
Potere assorbente - intrinseco 2,53 ml/g 2,53 ml/g
Potere assorbente - velocità < 1 s < 1 s
Estraibili - con acqua deionizzata 0,003 g/m² 0,003 g/m²
Estraibili - con alcool isopropilico 0,010 g/m² 0,010 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,11×10³/m² 0,11×10³/m²
Formazione di particelle (>=0,5 µm) 2,66 × 10⁶/m² 2,66 × 10⁶/m²
Ioni - cloruro 0,03 ppm 0,03 ppm
Ioni - sodio 0,05 ppm 0,05 ppm