Stampa…
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentandiale, Glutarale
20873.320EA 87.6 EUR
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di fusione: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Visualizza i codici
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%