Stampa…
BOD and respirometric measurements, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Fornitore: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 531 EUR
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
BOD and respirometric measurements, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Sistemi di misura del BOD
OxiTop®-IDS (sensori digitali intelligenti) è un moderno strumento di misura da utilizzare in tutti i tipi di studi respirometrici. Il versatile OxiTop®-IDS è ideale sia per gli esami aerobici che anaerobici. Tutte le testine possono essere utilizzate indipendentemente da qualsiasi misuratore per le normali misurazioni del BOD tra 1 e 7 giorni.
  • Rappresentazioni delle curve per il monitoraggio
  • Misure parallele di diversi esami e metodi
  • LCD grafico retroilluminato che supporta l'immissione dei parametri e le informazioni utente anche il polling dei risultati