Stampa…
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr soluzione volumetrica, per la determinazione dell'indice di Iodio, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Iodine solution acc. to Hanus
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 223.98 EUR
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr soluzione volumetrica, per la determinazione dell'indice di Iodio, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formula: IBr
Densità: 1.06 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l