1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid disodium salt 0.1 M DCTA-Na4 in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Formula:
C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈ |
CAS Number:
5786-78-7 |
Factor | 0.999 - 1.001 |