Stampa…
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) per la determinazione della durezza dell'acqua, per complessometria (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
34544-10L-VP 34544-1L
34544-10L-VPEA 386.58 EUR
34544-10L-VP 34544-1L
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) per la determinazione della durezza dell'acqua, per complessometria (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001