Stampa…
Lavavetreria da laboratorio, SlimLine, PLW 6011
Fornitore: MIELE
10961250 10961280 10961300 10961320
141-1537EA 22104 EUR
141-1537 141-1539 141-1541 141-1543
Lavavetreria da laboratorio, SlimLine, PLW 6011
Lavavetreria
La lavatrice da laboratorio PLW 6011 SlimLine offre una soluzione completa e sistematica per il ritrattamento della vetreria da laboratorio per esperimenti analitici.
  • Comandi con schermo touch screen a livello continuo
  • Tutte le informazioni visibili a colpo d'occhio grazie al display da 3,5"
  • Massimo 40 slot per il programma (programmi standard e slot programma vacanti)
  • Sportello completamente di vetro con illuminazione integrata della camera
  • Bloccaggio automatico dello sportello
  • Pulizia semplice ed efficace
  • Porta RS232 per il collegamento a una stampante esterna o a un PC
La camera, i bracci spruzzatori e i filtri del serbatoio sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità (DIN 1.4404/AISI 316L) con ammorbidente incorporato. Dotata di caldaia riscaldata per tempi di ciclo più brevi e monitoraggio della conducibilità per un elevato livello di sicurezza del processo. Costituita da filtro HEPA H14 per aria di essiccazione sterile.
Ampia gamma di contenitori di carico appositamente progettati per l'uso in laboratorio. Offrono massima flessibilità combinata con un uso intuitivo con una vasta gamma di opzioni di carico standard e configurabili. Possibilità di ritrattare anche i più piccoli pezzi di accessori per vetreria da laboratorio fino a contenitori molto grandi (fino a 50 litri).
L'innovativo sistema SmartLoad consente di utilizzare lo spazio della camera in modo particolarmente efficiente. Ciò si ottiene creando livelli con diverse distanze verticali per abbinare perfettamente i prodotti che richiedono un ritrattamento.
Certificazioni: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Informazioni per l'ordine: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Attenzione: * depending on model.