Ammoniaca soluzione 25%, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
- for HPLC LiChropur®
Formula:
NH₃ Punto di ebollizione: 37,7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –57,5 °C Densità: 0,903 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011418 CAS Number: 7664-41-7 UN: 2672 ADR: 8,III |