Stampa…
EDTA sale bisodico soluzione 0.1 mol/l (0.1M) soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 39.2 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA sale bisodico soluzione 0.1 mol/l (0.1M) soluzione volumetrica
EDTA sale bisodico
Certificazioni: Traceable to NIST.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso molecolare: 372.24 g/mol
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
Visualizza i codici
Titer at 20°C 0.999 - 1.001