Stampa…
Magnesio ≥99% (by complexometric analysis), filings, puro
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
141945.0616
APPC141945.0616EA 0 EUR
APPC141945.0616
Magnesio ≥99% (by complexometric analysis), filings, puro
Magnesio
Formula: Mg
Punto di ebollizione: 1107 °C
Punto di fusione: 651 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085308
CAS Number: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Assay (Complexometric) 99%
Insoluble Matter in HCl Passes Test
Al ≤0.05%
Cu ≤0.005%
Fe ≤0.05%
Mn ≤0.1%
Ni ≤0.005%
PB ≤0.005%
Si ≤0.1%
Zn ≤0.005%