Stampa…
Unità pompa chimica, VARIO® select
Fornitore: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 4464 EUR
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Unità pompa chimica, VARIO® select
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Il controller VACUU·SELECT semplifica il tuo lavoro e consente ai sistemi di pompaggio per settore chimico VARIO select performance senza precedenti. Le pompe sono silenziose e rispondono alla domanda in tempo reale adattando la velocità di pompaggio alle condizioni di processo. Il controller intuitivo VACUU SELECT include applicazioni predefinite per tutti i comuni processi di vuoto.
  • Pompaggio a velocità controllata e controllo intuitivo basato sull'applicazione
  • Semplifica il lavoro di laboratorio con il controller del vuoto VACUU SELECT con interfaccia utente grafica e applicazioni predefinite
  • Rilevamento automatico del punto di ebollizione e ottimizzazione continua dei livelli di vuoto per tempi di processo rapidi
  • Molto silenzioso, funzionamento a basse vibrazioni e bassa manutenzione
  • Eco friendly: a bassissimo consumo energetico ed efficiente recupero dei solventi
Il separatore d’aspirazione, realizzato in vetro con un robusto rivestimento protettivo, impedisce l'ingresso di particelle e goccioline liquide nella pompa, prevenendo danni e prolungando la durata della stessa. Il condensatore di vapore di scarico consente un recupero quasi completo dei solventi quando viene utilizzato con una linea di acqua refrigerata o un refrigeratore a ricircolo per un riciclaggio economico e la protezione dell'ambiente.
PC 3001 VARIO select
Unità di pompaggio chimico a tre stadi con eccellenti prestazioni di vuoto e alta capacità d’aspirazione efficace. Senza olio e adatta anche per solventi ad alto punto di ebollizione.
PC 3002 VARIO select
Questa pompa a due stadi MZ 2C VARIO al centro del PC 3002 VARIO si adatta per lavorare con i solventi più comuni.
PC 3003 VARIO select
Con la sua elevata velocità di pompaggio e il vuoto profondo, questa pompa si adatta per applicazioni impegnative con solventi ad alto punto di ebollizione in condizioni di bassa temperatura.
PC 3004 VARIO select
Con la sua elevata velocità di pompaggio e il vuoto profondo, questa pompa si adatta per applicazioni impegnative con solventi ad alto punto di ebollizione.
Informazioni per l' accessorio: Il kit d’aggiornamento consente il funzionamento remoto dell'unità di pompaggio a vuoto PC 3001 VARIO select. Il kit è costituito da un adattatore Y VACUU BUS, un cavo di 2 m e parti per il montaggio (compresa una piastra di copertura per lo spazio di montaggio del controller di PC 3001 VARIO select). Il controller VACUU·SELECT è già fornito con supporto.
Informazioni per l'ordine: L'unità di pompaggio è montata, pronta per l'uso, con manuale operativo.