Stampa…
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 1018 EUR
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Dispositivi agitatori Agitatori ad asta
Gli agitatori ad asta della Serie OHS sono la soluzione ideale per le applicazioni maggiormente esigenti: il potente motore brushless e il microprocessore garantiscono prestazioni eccellenti e rendono gli agitatori ad asta della serie VELP OHS differenti da un qualsiasi agitatore convenzionale.
  • Elevata potenza di agitazione
  • Motore brushless per agitare fino a 200 Ncm
  • Coppia è stabile lungo tutto il range di velocità (fino a 2000 giri/min.)
  • Indicatore di coppia per monitorare le variazioni di viscosità
  • Timer integrato
  • Tecnologia di controreazione SpeedServo™
  • Modelli con cambi della velocità singola e doppia
La coppia è stabile lungo tutto il range di velocità, così ada garantire la massima potenza anche a velocità elevate. Tutti gli agitatori ad asta delle serie OHS garantiscono la massima sicurezza.La resistente custodia sigillata e il grado di protezione IP 54 garantiscono una lunga durata anche negli ambienti più aggressivi. sensori di sicurezza integrati disattivano l’agitazione in caso di sovraccarico, surriscaldamento e corto circuito preservando le prestazioni nel tempo.
La funzione “Blocco” dello strumento previene modifiche involontarie delle impostazioni durante l’applicazione. La tecnologia SmartChuck™ di OHS Digital semplifica il processo di inserimento e rimozione dell'asta di agitazione che può essere eseguito anche con una sola mano e non richiede alcuno strumento. Con due semplici operazioni, è possibile sbloccare l'anello di protezione per azionare l'asta di agitazione in entrata e in uscita con la massima facilità. L'apertura dell'anello durante il processo di agitazione bloccherà automaticamente l'analisi e lo strumento vi informerà per garantirvi la massima sicurezza.
Gli agitatori ad asta della serie OHS sono facili da usare grazie all’intuitivo display che contiene tutte le informazioni necessarie e permette di visualizzare in tempo reale le variazioni di viscosità. Inoltre, il timer integrato, impostabile da 1min a 99,59h, permette di lavorare senza la supervisione dell’operatore. Gli agitatori ad asta della linea OHS Advance, i più innovativi della gamma, consentono di controllare e monitorare i processi attraverso la connessione Wi-Fi a VELP Ermes e tramite USB al tuo PC.
VELP Ermes permette il controllo dei dispositivi da PC, smartphone e tablet attraverso un'interfaccia web semplice e intuitiva. Con questa piattaforma è possibile attivare l'agitazione, impostare un timer, impostare un metodo (tra quelli salvati sul dispositivo), scaricare e condividere report con un click.
Per le applicazioni nei settori farmaceutico, biotecnologico e life science, VELP Ermes è in grado di gestire OHS Advance localizzato in camere bianche o altri ambienti controllati, senza la necessità di lunghe procedure di sicurezza.
Certificazioni: Grado di protezione in conformità con la direttiva DIN EN 60529: IP 54
Informazioni per l'ordine: Gli OHS non sono forniti con gli accessori, i quali sono disponibili e acquistabili separatemene.