Stampa…
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61917.06 H61917.14
H61917.06EA 81.5 EUR
H61917.06 H61917.14
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formula: C₅H₉O₅P
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01677612
CAS Number: 5301-78-0
Visualizza i codici
Assay 97.5%