Florisil®, BAKER ANALYZED® (Maglia da 60 a 100), attivo, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil
Per la pulizia cromatografica dei residui di pesticidi.
- Attivato a 675 °C
Formula:
MgO₃Si Peso molecolare: 100.38 g/mol Densità: 2.51 Kg/L |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS Number: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Per l’uso in laboratorio, ricerca o produzione | ≤ 10 % |
Maglia - sopra U.S. No. 60 setacci | ≤ 10 % |
Maglia - attraverso U.S. No. 100 setacci | ≤ 10 % |
Il prodotto potrebbe contenere particelle nere che si generano durante il processo di produzione. |