Stampa…
Congelatori a temperatura ultra bassa, serie UF V 500
Fornitore: Binder
9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 13797 EUR
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Congelatori a temperatura ultra bassa, serie UF V 500
Congelatori Ultra freezer
Questi congelatori a temperature ultra basse garantiscono la conservazione sicura dei campioni a –90 °C. Essi combinano un'eccezionale compatibilità ambientale con un basso consumo energetico, un funzionamento conveniente e un concetto di sicurezza individuale.
  • Range di temperatura da –90 a –40 °C
  • Livello di consumo energetico più basso della sua classe
  • Potente unità di raffreddamento con compressore a cascata
  • Refrigeranti a basso consumo energetico R-290 e R-170
  • Efficiente isolamento termico con pannelli di isolamento a vuoto
  • Contatto di allarme a
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello UF V 500 UF V 700 UF V 500 UF V 700 UF V 350
Environmentally Preferable
Elettrico 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Livello di rumorosita 47 dB (A) 47 dB (A) 47 dB (A) 47 dB (A) 47 dB (A)
Ripiani/cassetti 3 ripiani 3 ripiani 3 ripiani 3 ripiani 3 shelves
Tipo sportello 1 anta 1 anta 1 porta 1 sportello 1 door
Blocco sportello Yes
Peso 247 kg 288 kg 247 kg 288 kg 226 kg