Sabbia di mare, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
86154.295EA
66.1
EUR
86154.295
86154.364
86154.460
Sabbia di mare, GPR RECTAPUR®
Sabbia di mare
Formula:
SiO₂ |
CAS Number:
14808-60-7 |
Substances soluble in HCl | max 0.5% |
Chloride (Cl) | max. 0.01% |
Loss on ignition (900 °C) | max. 0.1% |
Particle size (0,1 - 0,315 mm) | min.90% |