Stampa…
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Fornitore: VWR Collection
732-1359EA 4490 EUR
732-1359 732-3428 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Thermal Cyclers
Termociclatori per PCR
The XT family of VWR® PCR thermal cyclers combine industry- and customer-inspired innovation housed in a robust, low noise design that fits on virtually any bench top. The fast ramping 96-well block is accurately controlled by eight Peltier elements ensuring reproducible PCR results and offering a gradient PCR option. Making use of advanced technology, XT cyclers can be connected via Ethernet and controlled remotely by a primary XT⁹⁶ cycler, a PC or a mobile device (smartphone/tablet). The software/App needed comes free and provides the same intuitive user interface as the touch-sensitive, sharp 7" TFT display that the XT⁹⁶ cycler is equipped with. When used as part of a remote control configuration, the XTender⁹⁶ makes a perfect secondary unit, having no built-in display, but reduced to its core function of providing excellent PCR results, while saving costs and valuable resources. Other innovative features:
  • Coperchio flessibile: coperchio riscaldato che si regola automaticamente per adattarsi a ogni provetta PCR, creando pressione che impedisce l'evaporazione del campione, per garantire
  • risultati riproducibili in ogni ciclo
  • Il design innovativo del blocco con massa ridotta consente la massima uniformità di temperatura e velocità di riscaldamento e raffreddamento fino a max. 4 °C/s
  • Controllo preciso della temperatura per i tempi d’esecuzione più brevi, per i migliori risultati PCR
  • Funzione gradiente (opzionale): otto circuiti di controllo avanzati ed elementi Peltier, che forniscono un gradiente quasi lineare - ideale per l'ottimizzazione PCR
  • Display TFT nitido, chiaro da 7’’, combinato con software intuitivo, semplifica l'uso e si adatta a tutte le aspettative degli utenti
  • Programmazione intuitiva: PCR-Wizard per una comoda programmazione PCR a tre fasi, a due fasi e a gradiente
  • Configurazione rapida: seleziona uno dei metodi usati di recente per accelerare l'esecuzione della tua PCR
  • Controllo dei dati: fino a 2 USB, 1 Ethernet (MS Windows®, Linux), controllo remoto e monitoraggio degli strumenti tramite software PC, toni dei segnali MP3 e controllo primario/secondario
  • Gli strumenti del sistema con la semplice pressione di un pulsante: programmazione grafica o tabulare, "Global Program Ramp", ‘Controllo provette’, guida in linea, funzione "Quickstart" e "Power fail Denaturation" (Denaturazione per interruzione alimentazione) per riavvio automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione
  • Il termociclatore XTender⁹⁶ di VWR è un termociclatore per PCR completamente attrezzato senza touch screen: il dispositivo ideale controllato da un PC o da un altro termociclatore XT⁹⁶
Certificazioni: Manufactured in Germany according to ISO 9001, calibrated and maintained according to NIST standards, and backed by 30 years of cycler technology expertise and experience.
Informazioni per l'ordine: All XT thermal cyclers include simple to use PC software for remote control and monitoring of instruments, as well as for creating PCR protocols on a PC.