Stampa…
Zinco carbonato, white powder
Fornitore: MP Biomedicals
0210473780 0210473790
ICNA0210473780EA 54.6 EUR
ICNA0210473780 ICNA0210473790
Zinco carbonato, white powder
Zinco carbonato
Zinc arbonate is a mineral ore of zinc.
  • Refractive Index: 1.82 (lit.)
Attenzione: Research use only (RUO)
Formula: CO₃Zn
Densità: 4,398 g/cm³ (68 °F) (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041957
CAS Number: 3486-35-9
EINECS: 222-477-6
Visualizza i codici
Identity Test Passes