Stampa…
VWR® RV+, Pompe rotative a palette, a due stadi
Fornitore: VWR Collection
181-0498EA 1516.92 EUR
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Pompe rotative a palette, a due stadi
Pompe Pompe per vuoto a ventola rotante
Questa serie di pompe rotative a palette RV+ a due stadi offre affidabilità per un funzionamento stabile, lunga durata del prodotto e intervalli di manutenzione estesi.
  • Rischio ridotto di degradazione da sostanze chimiche e dell'olio diluendo sostanze chimiche aggressive con una camera d'olio più grande
  • La pompa di raffreddamento rallenta la velocità di degradazione dell'olio
  • Il rivestimento in PTFE sull’involucro interno e quello in ossido nero sul modulo pompa rallentano la velocità di corrosione ed estendono l'intervallo di manutenzione
  • Le caratteristiche principali consentono di estendere gli intervalli di cambio dell’olio e di ridurre i costi di manutenzione
  • La funzione di autoregolazione del gas protegge la pompa dai liquidi condensabili
  • Basso livello di rumore per un lavoro eccezionalmente silenzioso e indisturbato
  • Valvola di non ritorno in caso di interruzione dell'alimentazione
Le pompe RV hanno un design compatto con struttura modulare per consentire una facile manutenzione.
Le pompe RV2.5+ sono ideali per liofilizzazione, forni per vuoto, linee Schlenk, pompe turbo molecolari di supporto, degassamento, evacuazione di serbatoi/camere.
Le pompe RV3+ sono ideali per linea Schlenk (collettore del vuoto), liofilizzazione (liofilizzatore), forno per vuoto e altre applicazioni di laboratorio.
Le pompe RV6+ sono ideali per concentratori a vuoto, linea Schlenk (collettore del vuoto), liofilizzazione (liofilizzatore), forno per vuoto e altre applicazioni di laboratorio.
Le pompe RV8+ sono ideali per liofilizzazione (liofilizzatore), forno per vuoto e altre applicazioni di laboratorio.
Le pompe RV18 sono ideali per liofilizzazione, forni per vuoto, servizio refrigerazione HVAC, verniciatori, pompe di diffusione di supporto e pompe turbo molecolari, metallurgia/forni per vuoto, produzione di lampade, simulazione dello spazio, degassamento, evacuazione di serbatoi/ camere.
Certificazioni: Approvate UL e CEM.
Informazioni per l'ordine: Le pompe della serie RV sono fornite con cavo di connessione di rete IEC con spine CEE, UK, CH; ugello tubo adattatore.
I pacchetti della serie RV+ includono il cavo di connessione di rete IEC con spine CEE, UK, CH; separatore di nebbia d'olio; valvola a sfera; ugelli tubo adattatore; anello di serraggio; anello di centraggio; cavo maschio-femmina IEC.
Sono disponibili una garanzia di 2 anni e una gamma di kit di manutenzione; contattare il rappresentante Avantor locale per ulteriori informazioni.