Stampa…
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (by GC)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Confezionato sotto azoto
H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 42.1 EUR
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (by GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formula: C₈H₂₂O₂Si₂
Punto di ebollizione: 165…171 °C
Densità: 0,842 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009640
CAS Number: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Assay (GC) >97.5%