Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) soluzione Reag. Ph. Eur. indicatore redox E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa) Densità: 1,00 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS Number: 14634-91-4 |
Change | complying |