Stampa…
Registratore di dati di temperatura wireless, AiroSensor X ER 20-20-43, per temperature ultra basse (da −200 a + 200 °C)
Fornitore: SenseAnywhere
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 195 EUR
SENA0096647494807 620-2701
Registratore di dati di temperatura wireless, AiroSensor X ER 20-20-43, per temperature ultra basse (da −200 a + 200 °C)
Registratori
Il modello SenseAnywhere AiroSensor X ER 20-20-43 è come il più popolare AiroSensor T ER modello 20-20-31 con in aggiunta un connettore di classe IP67 con il bus digitale SenseAnywhere (SAB). Il bus SAB è un'interfaccia hot plug che fornisce alimentazione e comunicazione dati ai sensori esterni SAB da SenseAnywhere. A causa della natura di questa interfaccia, i sensori esterni possono essere testati e calibrati come un singolo dispositivo fornendo un grande vantaggio rispetto alle interfacce analogiche in cui il sensore e il dispositivo di misurazione devono sempre essere calibrati in coppia. Applicabile in vari settori: Farmacie, trasporto di medicinali, Hopitality e Jealthcare, Catena del freddo, Laboratori ...
  • Sonda PT100 precisa
  • L'accelerometro viene utilizzato per rilevare movimenti o urti
  • Gli orari di arrivo e partenza vengono registrati automaticamente
  • In tempo reale: i dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, forniscono un audit trail completo
  • Allarmi: notifica via e-mail o testo quando vengono superati i limiti
  • Archiviazione sicura dei dati: accedi ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento tramite il cloud
  • Protocollo wireless SenseAnywhere con rilevamento automatico dei servizi e roaming senza interruzioni
  • 1.000.000 di misurazioni
  • Movimento: accelerometro a 3 assi, sensibilità 0-16 g, programmabile
Frequenza wireless: banda ISM, 868 MHz (regione 1)
Intervallo di distanza tra logger e punto di accesso: fino a 600 m / 2000 piedi all'aperto
Capacità di registrazione: 18.500 eventi con data / ora
Stabilità della temperatura a lungo termine: ≦ 0,01 ° C / anno
SenseAnywhere introduce il monitoraggio intelligente della temperatura ultra bassa con AiroSensor X ER 20-20-43 e la sonda Pt100 che è stata appositamente progettata per essere utilizzata in:
- ambienti a temperatura ultra bassa per il monitoraggio di applicazioni criogeniche fino a −200 ° C
- ambienti ad alta temperatura fino a + 200 ° C
Di conseguenza, questo sistema (AiroSensor X ER 20-20-43 e la sonda PT100) garantisce misurazioni accurate in un ampio intervallo di temperatura (da −200 a +200 ° C).
Certificazioni: EN12830 classe 1, stoccaggio e trasporto, tipo di ambiente climatico: D CE, EN300328, EN55022
Attenzione: Non scollegare il connettore a temperature inferiori a -25 ° C