Stampa…
Arancio xilenolo sale tetrasodico, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore per la determinazione dei metalli
Fornitore: VWR Chemicals
86150.010EA 61.7 EUR
86150.010 86150.050
Arancio xilenolo sale tetrasodico, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore per la determinazione dei metalli
Arancio xilenolo sale tetrasodico
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Punto di fusione: ∼210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044293
CAS Number: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Visualizza i codici
Appearance of solution Passes test
Absorption maximum l (pH 14,0) 582 - 585 nm
Absortivity (A1%, 1cm, lmax, pH 14,0, on dried sample) 600 - 650
Loss on drying (110 ºC) Max. 7%
Suitability as indicator for metal titration Passes test