Stampa…
Ammoniaca soluzione 25 - 30% (NH₃ basis) in water, Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
05003-50KGEA 319.12 EUR
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
Ammoniaca soluzione 25 - 30% (NH₃ basis) in water, Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: 37,7 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: -92 °C
Densità: 0,90 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 25.0 - 30.0 %
Density (D 20/20) 0.892 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Iron (Fe) Max. 0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonate (CO₃) Max. 60 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Readily oxidizable substances complying
Pyridine, related substances (as Pyridine) Max. 2 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying