Stampa…
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 91.77 EUR
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2,210 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 1,710 °C
Densità: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Visualizza i codici
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %