Stampa…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
73950-100G 73950-25G
73950-100GEA 145.12 EUR
73950-100G 73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Formula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Peso molecolare: 377.26 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003885
CAS Number: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay 90.0 - 105.0 %