Acido cloridrico 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1.010 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-791-2 UN: 1789 ADR: 8 III |
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |