Stampa…
Acido cloridrico 0.1 M HCl (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
35335-1LEA 32.85 EUR
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
Acido cloridrico 0.1 M HCl (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa)
Densità: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective