Acido cloridrico fumante 36,5 - 38%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Punto di ebollizione: 42 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: –35 °C Densità: 1.190 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |