Zinco bromuro, anidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinc (II) bromide
02128-25KG
02128-5KG
02128-500G
02128-4X5KG
02128-25KGEA
2340.98
EUR
02128-25KG
02128-5KG
02128-500G
02128-4X5KG
Zinco bromuro, anidro ≥98%, Puriss., Fluka™
Zinco bromuro
Formula:
Br₂Zn Peso molecolare: 225.2 g/mol Punto di ebollizione: 697 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: 394 °C Densità: 4.22 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS Number: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 3 III Merck Index: 13,10182 |
Assay | Min. 98 % |
Barium (Ba) | Max. 0.001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |