Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 M in soluzione acquosa indicatore redox, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
46270-250ML
46270-50ML
46270-250MLEA
148.14
EUR
46270-250ML
46270-50ML
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 M in soluzione acquosa indicatore redox, Fluka™
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Punto di ebollizione: 100 °C (solvente) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,006 g/cm³ Flash Pt: Non infiammabile Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS Number: 14634-91-4 |
Appearance of the substance | complying |
Density (D 20/4) | 1.003 - 1.008 |
Suitability as indicator | complying |