Stampa…
Sodio ipofosfito monoidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
30410-50KG 30410-1KG
30410-50KGEA 3533.75 EUR
30410-50KG 30410-1KG
Sodio ipofosfito monoidrato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodio ipofosfito monoidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252379
CAS Number: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
pH (5 %, 20°C) 6-8
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Phosphate, phosphite (as PO₄) Max. 0.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %